Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Vial File™
Vial File offre des moyens de stockage des échantillons compacts et facilement accessibles
Marque: DWK Life Sciences W224695
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vial File offre des moyens de stockage des échantillons compacts et facilement accessibles
Bouchons fixés aux flacons.
- Le boîtier en polystyrène avec des compartiments, des inserts en mousse et une carte d’indexation alphanumérique permet d’organiser et de protéger les flacons
- Choix de bouchons phénoliques noirs solides ou avec opercule : les bouchons ouverts facilitent la récupération des échantillons à l’aide d’une seringue
- Flacons et bouchons autoclavables
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté qui protège les produits photosensibles
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type et ASTM™ E438 de type 1, classe A. Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 de transmission de la lumière.
Spécification
PTFE / caoutchouc 14B | |
12 mm | |
2 mL | |
Non | |
0,5 dr. | |
Autoclavable | |
38 mm |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Utilisé pour le stockage et le transport des flacons | |
À vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
USP type I |