Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Vial File™
Code produit. 11748929 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
1,8 mL
2,0 ml
2 ml
4,0 ml
4 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
PTFE / silicone
Conditionnement:
240 pièces
40 pièces
60 pièces
Code produit. 11748929
Marque: DWK Life Sciences 224892
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vial File offre des moyens de stockage des échantillons compacts et facilement accessibles
Bouchons fixés aux flacons.
  • Le boîtier en polystyrène avec des compartiments, des inserts en mousse et une carte d’indexation alphanumérique permet d’organiser et de protéger les flacons
  • Choix de bouchons phénoliques noirs solides ou avec opercule : les bouchons ouverts facilitent la récupération des échantillons à l’aide d’une seringue
  • Flacons et bouchons autoclavables
Flacons transparents ou ambrés
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
  • Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté qui protège les produits photosensibles
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type et ASTM™ E438 de type 1, classe A. Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 de transmission de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc 14B
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Volume (métrique) 4,0 ml
À utiliser avec (application) Utilisé pour le stockage et le transport des flacons
Graduée Non
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 1,08 dr.
Matériau du bouchon Phénolique
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 48 mm
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A