Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Bouchons fixés afin d’assurer la propreté
Marque: DWK Life Sciences W224681
329.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les bouchons fixés contribuent à maintenir la propreté.
Le Vial File avec plateaux compartimentés permet de stocker facilement des flacons vides ou d’inventorier des échantillons.
- Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté pour protéger les produits photosensibles
- Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Informations sur la commande
Des bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons ambrés conformes aux exigences USP type 1 relatives à la transmission de la lumière.
Spécification
PTFE / caoutchouc 14B | |
12 mm | |
2 ml | |
Vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
USP type I |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés | |
0,5 dr. | |
Autoclavables | |
38 mm | |
M-T File™ et rack à flacons |