Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Bouchons fixés afin d’assurer la propreté
Marque: DWK Life Sciences W224682
251.36 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bouchons fixés contribuent à maintenir la propreté.
Le Vial File avec plateaux compartimentés permet de stocker facilement des flacons vides ou d’inventorier des échantillons.
- Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté pour protéger les produits photosensibles
- Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Informations sur la commande
Les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 de transmission de la lumière.
Spécification
PTFE / caoutchouc 14B | |
15 mm | |
4 ml | |
À vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
USP type I |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés | |
1,08 dr. | |
Autoclavable | |
48 mm | |
M-T File™ et rack à flacons |