Learn More
DWK Life Sciences Récipients de culture à rouleaux en verre Wheaton™
Code produit. 12428952 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1380 ml
1760 mL
2000 mL
Matériau du bouchon:
Phénolique
Polypropylène
Couleur de bouchon:
Blanc
Noir
Qualité et performances uniformes pour des rendements cellulaires supérieurs
En verre borosilicaté, spécialement sélectionné pour une grande clarté optique, surface intérieure lisse et absence d’imperfections — conformes aux tolérances de fabrication très strictes.
  • Le col effilé (dia. int. nominal de 29 mm) est facile à nettoyer
  • Livrés avec des bouchons à vis phénoliques noirs 38-415 à jupe profonde avec revêtements en caoutchouc styrène-butadiène
  • Les flacons et les bouchons sont autoclavables
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 59,51 oz, 1 760 ml
Capacité (métrique) 1760 mL
Capacité (impériale) 59,51 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 4,3 in
Matériau Verre borosilicaté
Couleur de bouchon Noir
Hauteur (métrique) 270 mm
Hauteur (impériale) 10,62 in
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 38-415 mm
Diamètre (métrique) 110 mm
Type de bouchon Bouchon à vis