Learn More
DWK Life Sciences Flacons de dilution en verre Wheaton™
Les flacons de dilution en verre dans Lab File™ sont conçus pour les études de recherche et les procédures générales de laboratoire.
Marque: DWK Life Sciences 225002
Description
- Capacité : 4mL
- Diamètre x hauteur : 15 x 48mm
- Bouchon à vis 13-425 avec revêtement en caoutchouc 14B blanc.
Spécification
Caoutchouc 14B | |
15 mm | |
4 mL | |
1,08 dr. | |
Autoclavable | |
46 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM E438, type I, classe A |