Learn More
DWK Life Sciences Décapsuleurs Wheaton™ E-Z
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Joints de 11 mm
Joints de 13 mm
Joints de 20 mm
Joints de 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les décapsuleurs Wheaton E-Z sont recommandés pour le décapsulage des flacons de laboratoire standards.
- Plusieurs tailles de décapsuleur sont disponibles, y compris celles qui éliminent les joints de 8 mm, 11 mm, 13 mm et 20 mm de large.
- Les décapsuleurs sont livrés avec des étiquettes de taille visible pour faciliter l’identification.
- Le confort de l’utilisateur est préservé grâce à une poignée à conception ergonomique et rembourrée. La fatigue des mains est réduite par la poignée courte et l’ensemble de ressorts repensés.
- Les décapsuleurs peuvent être autoclavés, bien que l’autoclavage puisse changer l’apparence ou réduire la durée de vie du produit. Ils ne doivent pas être autoclavés à plus de 121°C
Garantie
Deux ans
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Joints de 20 mm |