Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ avec bouchon revêtu de caoutchouc
aucune valeur
Marque:  DWK Life Sciences 224730
Code produit. 12422731
  • 181.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33 conforme aux exigences ASTM Type I, classe A et USP type I
  • Les flacons ambrés sont fabriqués en verre ambré Wheaton 320 conforme aux exigences de l’USP Type I pour protéger les échantillons sensibles à la lumière
  • Flacons et bouchons à vis conditionnés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Caoutchouc 14B
12 mm
1,8 mL
0,5 dr.
Autoclavable
35 mm
GPI 8-425
Ambré
Verre borosilicaté
À vis
Phénolique
Bouchon à vis
USP type I