Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ avec bouchon revêtu de caoutchouc
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volume (métrique):
1,8 mL
2,0 ml
4,0 ml
8,0 mL
12,0 mL
16,0 mL
24 ml
Couleur:
Ambré
Ambrés
Transparent
Packungsgröße:
200 pièces
Beschreibung
- Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33 conforme aux exigences ASTM Type I, classe A et USP type I
- Les flacons ambrés sont fabriqués en verre ambré Wheaton 320 conforme aux exigences de l’USP Type I pour protéger les échantillons sensibles à la lumière
- Flacons et bouchons à vis conditionnés séparément
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau (doublure) | Caoutchouc 14B |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
| Volume (métrique) | 8,0 mL |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 2,2 dr. |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur