Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN
BIOPHARMA
Code produit. 15366788 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
10 L
1 000 ml
2000 mL
20 000 mL
20 L
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
120 pièces
210 pièces
280 pièces
30 pièces
360 pièces
48 pièces
540 pièces
940 pièces
Code produit. 15366788
Marque: DWK Life Sciences 818017301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une série de flacons et de bouchons de haute qualité développés pour les besoins de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.
  • En verre neutre borosilicaté 3.3 de type 1
  • Comprennent des housses de protection
  • Gradué
  • N’incluent aucun bouchon à vis
  • Disponibles en différents volumes allant de 25 ml à 20 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 5 000 ml (169 oz)
Capacité (métrique) 5 000 ml
Capacité (impériale) 169 oz.
Couleur Transparent
Matériau Verre borosilicaté
Graduated Oui