Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN Code produit.: 15346788
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN
BIOPHARMA
Code produit. 15346788 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
1 000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
10 L
1 000 ml
2000 mL
20 000 mL
20 L
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
5 000 ml
Code produit. 15346788
Marque: DWK Life Sciences 818015403
En stock
Une série de flacons et de bouchons de haute qualité développés pour les besoins de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.
  • En verre neutre borosilicaté 3.3 de type 1
  • Comprennent des housses de protection
  • Gradué
  • N’incluent aucun bouchon à vis
  • Disponibles en différents volumes allant de 25 ml à 20 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 000 ml (33,8 oz)
Capacité (métrique) 1 000 ml
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Couleur Transparent
Matériau Verre borosilicaté
Graduated Oui
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10174217 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/11/2024 Catalog Number818015403
Numéro de lot10158359 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number818015403
Numéro de lot10152421 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/12/2022 Catalog Number818015403
Numéro de lot10148344 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2022 Catalog Number818015403
Numéro de lot10146444 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/06/2022 Catalog Number818015403
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN >