Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN
BIOPHARMA
Une série de flacons et de bouchons de haute qualité développés pour les besoins de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.
Marque:  DWK Life Sciences 818014407
5234.14 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24366" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15336788
  • 7095.00€ / 360 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I GL 25 / GL 45, de 25 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
  • Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
  • Livraison par lot unique
  • Certificat d’analyse (CoA)
  • Inspection visuelle à 100 %
  • Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
  • Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
  • 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
  • de type II
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 mL
Verre borosilicaté (3.3)
GL 45
86 mm
Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques, stockage et transport d’API, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux
10/Bte
Autoclavable
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10159983 Type de certificatCertificat de conformité Date29/02/2024 Catalog Number818014407
Numéro de lot10121141 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2021 Catalog Number818014407
Numéro de lot10154913 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2023 Catalog Number818014407
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN > 500 mL