Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Dounce pour tissus Wheaton™
Idéal pour les études enzymatiques. Les broyeurs Dounce pour tissus Wheaton™ sont conçus pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, de mitochondries et de protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires.
Marque: DWK Life Sciences 357542
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéal pour les études enzymatiques.Les broyeurs de tissus Wheaton™ Dounce sont conçus pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, mitochondries et protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires.
- L’échantillon couvre la bille du pilon, empêchant l’accumulation de chaleur en réduisant la friction contre le mortier
- Le mortier est doté d’un grand réservoir et d’un bec verseur
- Fourni avec des pilons “étroits” et “large”
- Les composants sont en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Informations sur la commande
- Pilon à surface de broyage étroite :0,0020 ±0,001 po (0,05 ±0,025 mm)
- Pilon à surface de broyage élevée :0,114 ±0,001 po (0,114 ±0,025 mm)
Spécification
0,23 oz. | |
Verre borosilicaté | |
Conçu pour retenir un pourcentage élevé de noyaux cellulaires, de mitochondries et de protéines dans les tissus mous ou les suspensions cellulaires | |
175mm | |
82 mm | |
13mm |
7 ml | |
Broyeur de tissus Dounce | |
6,8 in | |
3,22 in | |
0,51 in | |
0,23 oz., 7 ml |