Learn More
DWK Life Sciences Kit de plateforme Wheaton™ pour système rotatif compact pour petits flacons
Code produit. p-177178 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Petit appareil de culture à rouleaux pour flacons compact
Système d’appareils de culture à petits rouleaux de paillasse Wheaton
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10579311
Marque: DWK Life Sciences 348930
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaque plateforme contient deux flacons rotatifs
  • Se fixe rapidement et facilement au système rotatif compact Wheaton pour petits flacons (ci-dessus), qui accepte deux plateformes supplémentaires
  • Le kit comprend la plateforme rotative assemblée, quatre montants de support, la courroie d’entraînement, le matériel nécessaire et les instructions d’assemblage
Informations sur la commande
Poids : 2,3kg (5 lb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de plateau
Poids (impériale) 9 lb
Poids (métrique) 4 kg
Couleur Charbon
À utiliser avec (équipement) Petit appareil de culture à rouleaux pour flacons compact
Comprend Plateforme à rouleaux assemblée, 4 montants de support, courroie d’entraînement, matériel nécessaire et instructions d’assemblage