Learn More
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis interne
Le bouchon à vis à filetage interne peut être facilement retiré d’une seule main
Marque: DWK Life Sciences W985914
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le flacon cryogénique à fond rond rigoureux permet une FCR maximale de 17 000 × g
- Le joint à bouchon inégalé dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant une protection optimale des échantillons pendant le transport et la manipulation exigeante du gel-dégel
- Le lot certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxine, stérile et apyrogène garantit l’intégrité des échantillons
- En polypropylène vierge cryogénique à faible liaison
Spécification
Naturel | |
Naturel | |
PP | |
5 mL | |
Rond | |
Oui | |
Bouchon à vis | |
500/boîte | |
Oui |
0,47 in | |
12 mm | |
Stérile | |
3.54 in | |
Interne | |
Oui | |
90 mm | |
DOT, IATA |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Taille: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Taille: 14.8 MB
WHE023 CryoELITE Brochure
Taille: 794.3 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis interne > Filetage interne ; fond rond ; 5 ml ; stérile
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu