Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Flacons de composants stériles
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
Marque: DWK Life Sciences W987000A-S
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.18000kg
Description
- Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
- Grand choix de composants stériles en kits et autonomes – une solution pour n’importe quelle application
- Traçabilité complète & à l’aide d’un certificat d’analyse
- USP 788/EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP 85/EP 2.6.1, Test de détection des endotoxines bactériennes et USP 71/ EP 2.6.14 Essai de stérilité, USP 660/EP 3.2 Contenants en verre à usage pharmaceutique et USP 381/EP 3.2.9 Bouchons en élastomère destinés aux préparations parentérales
- Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
- Versions couleur ambre pour le conditionnement de contenus sensibles à la lumière
Spécification
Amber | |
No | |
2 mL | |
No | |
Crimp top | |
32 mm |
Borosilicate Glass (Type 1) | |
Sterile | |
Light Sensitive Parenteral Preparations and Ready-to-Use Applications | |
278 | |
Wheaton CompletePAK | |
No |