Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Complete Cyanide Distillation Apparatus: Components
Components for use with Wheaton Complete Cyanide Distillation Apparatus (cat. no. 09108)
Marque:  DWK Life Sciences 377165
Code produit. 12491551
  • 153.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Compliance
À utiliser conformément à la norme ASTM D 2036
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1000 mL
Kit de distillation de cyanure
Flacon de distillation
33,81 oz.