Learn More
DWK Life Sciences Flacons transparents Wheaton™ pour l’analyse environnementale, avec bouchons fixés
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
25 ml
Hauteur (métrique):
60 mm
73 mm
Volume (impérial):
5 dr
6,76 dr.
Conditionnement:
72 pièces
Description
- Les septa de 5 mils de PTFE revêtus de 120 mils de silicone sont liés au bouchon
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | Analyses environnementales |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 5 dr |
| Gamme de produits | Wheaton |
| Volume (métrique) total | 20 mL |
| Afficher plus |