Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en TFE Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Description
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
- Les parois permettent l’élimination totale du contenu
- La conception à large col est parfaite pour les grands échantillons solides
- Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8 oz |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 2,87 in |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Certifications/Conformité | USP type III |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |