Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large standard transparents Wheaton™ : Avec bouchons revêtus de PTFE
Code produit. 12309839 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
2000 ml
4000 ml
Conditionnement:
24 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 12309839
Marque: DWK Life Sciences W216929
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour le stockage de matériaux secs et d’échantillons
  • Transparent pour une bonne visualisation du contenu
  • Col large pour un accès aisé au contenu
  • Épaulements arrondis
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
En verre sodocalcique transparent de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,04 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 84 mm
Hauteur (impériale) 3,3 in
Joint de fermeture PTFE / mousse
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 52 mm
Type de bouchon Bouchon à vis