Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Standard Wide-Mouth Bottles: No Caps
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Taille du bouchon:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Description
- Transparent pour une bonne visualisation du contenu
- Col large pour un accès aisé au contenu
- Épaulements arrondis
Informations sur la commande
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear Type III soda-lime glass
Spécification
Spécification
Capacité | 64 oz., 2 000 ml |
Capacité (métrique) | 2000 mL |
Capacité (impériale) | 64 oz |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 4,8 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Hauteur (métrique) | 213 mm |
Hauteur (impériale) | 8,38 in |
Matériau du bouchon | PTFE |
Taille du bouchon | 83-400 mm |