Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs de connexion Wheaton™ Clear-Seal
Permet l’interfaçage entre la verrerie semi-micro standard et les micro-systèmes
Marque:  DWK Life Sciences 139479
Code produit. 12425452
  • 47.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Présentent un joint intérieur Clear-Seal™ sur une extrémité et un filetage à vis pour la WHEATON Connection™ sur l’autre extrémité
  • Le filetage 13-425 est fourni avec un bouchon à vis et un joint torique pour étanchéiser les thermomètres, les tubes d’entrée de gaz, etc.
  • Fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33 conforme aux exigences ASTM E 438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP type I, ASTM E438, type I, classe A
Bouchon à vis, joint torique
Adaptateur de connexion
13-425
Micro-systèmes
Verre borosilicaté
19/22