Learn More
Cole-Parmer™ Flacons en verre transparent Wheaton™ avec bouchon fileté revêtu de PTFE / caoutchouc
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
transparent
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Les flacons d’échantillon à filetage à vis économiques sont fabriqués avec du verre borosilicaté 33 transparent à faible taux d’extraction
- Choisissez des flacons de couleur ambrée pour vos matériaux sensibles à la lumière
- Les flacons sont disponibles avec un bouchon phénolique revêtu de caoutchouc, un bouchon phénolique revêtu de PTFE / de caoutchouc ou sans bouchon
- Le conditionnement sous film plastique thermorétractable réduit les contaminants
- Les bouchons sont emballés séparément
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 43/64 po |
| Couleur | transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 8 ml |
| Hauteur (impériale) | 2 31/64 pouces |
| Modèle | Fond plat |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Hauteur (métrique) | 63 mm |
| Afficher plus |