Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre transparent Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Code produit. p-4368051 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4,0 mL
4 mL
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Taille du bouchon:
13-425
13 / 425
15-425
15 / 425
18 / 400
20 / 400
24-400
24 / 400
8 / 425
Matériau (doublure):
Caoutchouc 14B
Caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
Code produit. 10242431
Marque: DWK Life Sciences 224881
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchons fixés pour une propreté assurée. Les flacons à échantillon en verre transparent Wheaton™ fournis en Lab File avec bouchons fixés sont conditionnés dans des plateaux compartimentés pour faciliter le stockage des flacons vides ou l’inventaire des échantillons.
Bouchons fixés pour une propreté assurée. Les flacons à échantillon en verre transparent Wheaton™ fournis en Lab File avec bouchons fixés sont conditionnés dans des plateaux compartimentés pour faciliter le stockage des flacons vides ou l’inventaire des échantillons.
  • Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
  • Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
  • Bouchons et revêtements de bouchon
    • Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
    • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
    • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
  •  
Informations sur la commande
Les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type 1 et ASTM™ E 438 de type 1, classe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc 14B
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Volume (métrique) 2 ml
À utiliser avec (application) Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 0,5 dr.
Gamme de produits Wheaton
Volume (métrique) total 2 mL
Matériau du bouchon Phénolique
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 38 mm
Certifications/Conformité ASTM type I, classe A, USP type I
Type Flacon
Taille du bouchon 8 / 425
À utiliser avec (équipement) M-T File™ et rack à flacons