Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre transparent Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4,0 mL
4 mL
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Taille du bouchon:
13-425
13 / 425
15-425
15 / 425
18 / 400
20 / 400
24-400
24 / 400
8 / 425
Matériau (doublure):
Caoutchouc 14B
Caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
Description
Bouchons fixés pour une propreté assurée. Les flacons à échantillon en verre transparent Wheaton™ fournis en Lab File avec bouchons fixés sont conditionnés dans des plateaux compartimentés pour faciliter le stockage des flacons vides ou l’inventaire des échantillons.
- Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Bouchons et revêtements de bouchon
- Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Order Info
Les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type 1 et ASTM™ E 438 de type 1, classe A.
Specifications
Specifications
| Matériau (doublure) | Caoutchouc 14B |
| Couleur | transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 19 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
| Volume (métrique) | 12 ml |
| À utiliser avec (application) | Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 3,2 dr. |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction