Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents sans bouchons Wheaton™
Catalog Number p-2713620
Click to view available options
Capacité:
1,01 oz, 30 ml
16,9 oz, 500 ml
2,03 oz, 60 ml
4,23 oz., 125 ml
8,45 oz, 250 ml
Diamètre (impériale):
1,22 in
1,53 in
1,77 in
2,2 in
2,67 in
Hauteur (impériale):
2,83 in
3,42 in
4,4 in
5,39 in
6,57 in
La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire
  • En verre sodocalcique transparent USP de type III
  • Col large pour faciliter le remplissage
  • Structure en acrylique transparent pour faciliter la visualisation des contenus
  • La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Capacité 1,01 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,22 in
Matériau Verre sodocalcique
Hauteur (métrique) 72 mm
Hauteur (impériale) 2,83 in
Taille du bouchon 24-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de bouchon Bouchon à vis