Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents sans bouchons Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
1,01 oz, 30 ml
16,9 oz, 500 ml
2,03 oz, 60 ml
4,23 oz., 125 ml
8,45 oz, 250 ml
Diamètre (impériale):
1,22 in
1,53 in
1,77 in
2,2 in
2,67 in
Hauteur (impériale):
2,83 in
3,42 in
4,4 in
5,39 in
6,57 in
Description
- En verre sodocalcique transparent USP de type III
- Col large pour faciliter le remplissage
- Structure en acrylique transparent pour faciliter la visualisation des contenus
- La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage
- Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Spécification
Capacité | 1,01 oz, 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 mL |
Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,22 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Hauteur (métrique) | 72 mm |
Hauteur (impériale) | 2,83 in |
Taille du bouchon | 24-400 mm |
Diamètre (métrique) | 31 mm |