Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents sans bouchons Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Description
- En verre sodocalcique transparent USP de type III
- Col large pour faciliter le remplissage
- Structure en acrylique transparent pour faciliter la visualisation des contenus
- La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage
- Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Spécification
Spécification
Capacité | 16,9 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 mL |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,67 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Hauteur (métrique) | 167 mm |
Hauteur (impériale) | 6,57 in |
Taille du bouchon | 48-400 mm |
Diamètre (métrique) | 68 mm |