Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de caoutchouc Wheaton™
82.98 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité:
0,5 oz., 15 ml
1 oz, 30 ml
16 oz, 500 ml
2 oz, 60 ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
Diamètre (impériale):
1,2 in
1,22 in
1,53 in
1,77 in
2,2 in
2,67 in
Hauteur (impériale):
2,52 in
2,91 in
3,5 in
4,44 in
5,47 in
6,65 in
Description
- Verre sodocalcique transparent USP de type III
- Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Spécification
Capacité | 0,5 oz., 15 ml |
Capacité (métrique) | 15 ml |
Capacité (impériale) | 0,5 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,2 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 64 mm |
Hauteur (impériale) | 2,52 in |
Joint de fermeture | Caoutchouc |