Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de PE / PTFE Wheaton™
Catalog Number p-2713617
90.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité:
0,5 oz., 15 ml
16 oz., 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
1,2 in
1,22 in
1,53 in
1,77 in
2,2 in
2,67 in
Hauteur (impériale):
2,52 in
2,91 in
3,5 in
4,44 in
5,47 in
6,65 in
La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Capacité 0,5 oz., 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,2 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 64 mm
Hauteur (impériale) 2,52 in
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 26 mm
Type de bouchon Bouchon à vis