Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Poly-Seal™-lined Closures
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Description
- Verre sodocalcique USP de type III
- Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 mL |
Capacité (impériale) | 2 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,53 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 89 mm |
Hauteur (impériale) | 3,5 in |
Joint de fermeture | Poly-scellement |