Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Poly-Seal™-lined Closures
Catalog Number p-2713619
Click to view available options
Capacité:
0,5 oz, 15 ml
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
4,23 oz, 125 ml
Diamètre (impériale):
1,02 in
1,22 in
1,53 in
1,77 in
Hauteur (impériale):
2,44 in
2,91 in
3,5 in
4,44 in
Square shape maximizes lab storage space
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Capacité 0,5 oz, 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 1,02 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Noir
Hauteur (métrique) 62 mm
Hauteur (impériale) 2,44 in
Joint de fermeture Poly-scellement
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 26 mm
Type de bouchon Bouchon à vis