Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Poly-Seal™-lined Closures
Click to view available options
Capacité:
0,5 oz, 15 ml
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
4,23 oz, 125 ml
Diamètre (impériale):
1,02 in
1,22 in
1,53 in
1,77 in
Hauteur (impériale):
2,44 in
2,91 in
3,5 in
4,44 in
Description
- Verre sodocalcique USP de type III
- Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Spécification
Capacité | 0,5 oz, 15 ml |
Capacité (métrique) | 15 ml |
Capacité (impériale) | 0,5 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (impériale) | 1,02 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 62 mm |
Hauteur (impériale) | 2,44 in |
Joint de fermeture | Poly-scellement |