Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston transparents sans bouchons Wheaton™
Code produit. 12369749 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
  • En verre sodocalcique transparent de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 1,53 in
Matériau En verre
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 94 mm
Type de produit Flacon rond Boston
Hauteur (impériale) 3,7 po
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui