Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds transparents Wheaton™ avec bouchons revêtus de TFE
Click to view available options
Capacité:
16 oz., 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Hauteur (métrique):
79 mm
94 mm
112 mm
138 mm
168 mm
208 mm
Matériau:
En verre
Verre
Verre sodocalcique
Hauteur (impériale):
3,1 in
3,7 po
4,4 in
5,43 po
6,6 in
8,18 in
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 oz |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,22 in |
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Certifications/Conformité | EPA, FDA |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |