Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with PE Cone-Lined Caps
Code produit. 12379729 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Ideal for solvent, chemical and sample storage
  • Bien adapté au stockage et à l’échantillonnage de liquides ; le verre sodocalcique de type III transparent offre une visibilité du contenu
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Les boîtes de flacons pratiques contiennent des étiquettes Hazard Communication Standard pour l’identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons en transit ou en stockage à long terme.
Informations sur la commande
Caps can be ordered separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,22 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Noir
Certifications/Conformité EPA, FDA
Hauteur (métrique) 79 mm
Hauteur (impériale) 3,1 in
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de bouchon Bouchon à vis