missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with PE Cone-Lined Caps
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Description
- Bien adapté au stockage et à l’échantillonnage de liquides ; le verre sodocalcique de type III transparent offre une visibilité du contenu
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Les boîtes de flacons pratiques contiennent des étiquettes Hazard Communication Standard pour l’identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons en transit ou en stockage à long terme.
Informations sur la commande
Caps can be ordered separately.
Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz, 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 mL |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,88 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | EPA, FDA |
Hauteur (métrique) | 112 mm |
Hauteur (impériale) | 4,4 in |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu