Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with 14B White Rubber-Lined Caps
Code produit. 12349739 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Clear glass bottles with caps
  • Bien adapté au stockage et à l’échantillonnage de liquides ; le verre sodocalcique USP de type III transparent offre une visibilité du contenu
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
  • En verre sodocalcique de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 mL
Capacité (impériale) 2 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,53 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Noir
Certifications/Conformité USP type III
Hauteur (métrique) 94 mm
Hauteur (impériale) 3,7 po
Joint de fermeture Caoutchouc blanc 14B
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis