Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’agitation à bras latéral à double paroi sans chemise d’eau Wheaton™ Celstir™
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
Marque: DWK Life Sciences 356915
160.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
- La turbine en verre recouvert de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
- Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
- Autoclavables
Spécification
Polypropylène | |
Graduations ; surface d’écriture | |
Traité CellBIND | |
38 mm |
50 ml | |
15-415 | |
Autoclavable |