Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’agitation à bras latéral à double paroi sans chemise d’eau Wheaton™ Celstir™
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
Marque:  DWK Life Sciences 356884
579.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Code produit. 10374601
  • 758.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
Description
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
  • La turbine en verre recouvert de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
  • Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Polypropylène
1000 ml
Traité CellBIND
10 à 44 cm
4,5 cm
Graduations imprimées ; champ d'inscription sur le côté