Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’agitation à bras latéral à double paroi sans chemise d’eau Wheaton™ Celstir™
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
Marque:  DWK Life Sciences 356890
1619.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 3.62870kg
Code produit. 10345851
  • 1705.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
Description
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
  • La turbine en verre recouvert de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
  • Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Polypropylène
4,5 cm
Acier inoxydable
445 mm
Traité CellBIND
25,8 cm
10,1 in
8 L
17,5 in
Graduations imprimées ; champ d'inscription sur le côté
Autoclavable
10 à 44 cm