Learn More
DWK Life Sciences Flacon bioréacteur Wheaton™ CELLine™
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines
Marque:  DWK Life Sciences WCL1000AD-1
277.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12891793
  • 362.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Manuel de l‘utilisateur avec programmes d‘alimentation et d’archivage
Description
Description
Les flacons de culture cellulaire à haute densité avec système à double membrane permettent un entretien de culture moins important et une récolte à haute concentration.
  • La chambre de milieux en vrac permet des durées d’exécution plus longues sans actualisation des milieux
  • Le compartiment cellulaire concentre les cellules, les anticorps et les protéines pour une purification simplifiée
  • Pour la culture cellulaire en suspension et la culture cellulaire adhérente : hybridome, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • Pour la culture de cellules adhérentes
  • Compartiment de milieu de 1 000 ml
  • Compartiment de cellules de 15 ml
  • Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-745) ou de trois (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Pour la culture de cellules en suspension
  • Compartiment de milieu de 350 ml
  • Compartiment de cellules de 5 ml
  • Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-746) ou de cinq (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Pour la culture de cellules en suspension
  • Compartiment de milieu de 1 000 ml
  • Compartiment de cellules de 15 ml
  • Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-744) ou de trois (02-912-741)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,527 oz
15 ml
Pour les tests de sélection sur culture cellulaire de préparation, sur cellules et sur HTS
1/Carton
35,2 oz.
1000 ml
Tubulure thermoélastique, raccord croisé, 4 connecteurs aseptiques