Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Caps For Liquid Scintillation Vials
Use as replacement caps or for vials that are provided without caps
Brand: DWK Life Sciences 241317
This item is not returnable.
View return policy
Description
Bouchons à vis pour flacons à scintillation liquide
- Bouchons à vis pour flacons à scintillation liquide WHEATON
- La boîte de 1 000 constitue une alternative économique
- Non autoclavable
Specifications
Taille de capsule : 22-400 | |
Naturel | |
Bouchon à vis | |
Flacon à scintillation liquide |
Sans joint | |
Polyéthylène | |
22-400 |