Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Caps For Liquid Scintillation Vials
Use as replacement caps or for vials that are provided without caps
Marque: DWK Life Sciences 240917
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchons à vis pour flacons à scintillation liquide
- Bouchons à vis pour flacons à scintillation liquide WHEATON
- La boîte de 1 000 constitue une alternative économique
- Non autoclavable
Spécification
Taille de capsule : 22-400 | |
Blanc | |
Wheaton™ | |
1000 boîtes | |
22-400 |
Polyseal™ | |
Urée | |
Non autoclavable | |
Bouchon à vis | |
Flacon à scintillation liquide |