Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Caps for 12 x 32 mm Large Opening ABC Vials
Les bouchons pour flacons ABC sont dotés de septa à faible taux d’extraction Wheaton Super Septa, qui sont optimaux pour la GC/MS.Les bouchons à vis sont disponibles en PP naturel, noir, rouge, bleu, jaune ou vert.
Marque:  DWK Life Sciences™ W225332-0204
Code produit. 12435041
  • 500.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PP
  • Septa à faible taux d’extraction
  • 100/sachets avec 10 sachets/boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
No
100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
Polypropylène
PTFE, silicone
9 mm