Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Caps for 12 x 32 mm Large Opening ABC Vials
Les bouchons pour flacons ABC sont dotés de septa à faible taux d’extraction Wheaton Super Septa, qui sont optimaux pour la GC/MS.Les bouchons à vis sont disponibles en PP naturel, noir, rouge, bleu, jaune ou vert.
Marque: DWK Life Sciences™ W225332-0205
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Septa à faible taux d’extraction
- 100/sachets avec 10 sachets/boîte.
Spécification
Jaune | |
No | |
100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. |
PP | |
PTFE, silicone | |
9 mm |