missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Caps for 12 x 32 mm Large Opening ABC Vials
Les bouchons pour flacons ABC sont dotés de septa à faible taux d’extraction Wheaton Super Septa, qui sont optimaux pour la GC/MS.Les bouchons à vis sont disponibles en PP naturel, noir, rouge, bleu, jaune ou vert.
Marque: DWK Life Sciences™ W225332-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Septa à faible taux d’extraction
- 100/sachets avec 10 sachets/boîte.
Spécification
Naturel | |
No | |
100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. |
PP | |
PTFE, silicone | |
9 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu