Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Catalog Number 12349859
503.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité:
1 oz, 30 ml
16 oz, 500 ml
16 oz., 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
2 oz, 60 ml
32 oz, 1 000ml
32 oz., 1000 ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
8 oz., 250 ml
Quantité:
12/boîte
180/carton
216/carton
24/boîte
36/carton
432/carton
60/carton
84/carton
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles. Les flacons à col large ambrés Wheaton™ accompagnés de bouchons avec joint polyvinyle sont disponibles en plusieurs volumes.
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles.Les flacons à col large ambrés Wheaton™ accompagnés de bouchons avec joint polyvinyle sont disponibles en plusieurs volumes.
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Permet un retrait facile du contenu
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,45 in
Matériau Verre
Quantité 432/carton
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 65 mm
Hauteur (impériale) 2,5 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Bouchon à vis