Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantité:
12/boîte
180/carton
216/carton
24/boîte
36/carton
432/carton
60/carton
84/carton
Description
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles.Les flacons à col large ambrés Wheaton™ accompagnés de bouchons avec joint polyvinyle sont disponibles en plusieurs volumes.
- Verre sodocalcique USP de type III
- Permet un retrait facile du contenu
Spécification
Spécification
Capacité | 8 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz |
Couleur | Ambrés |
Diamètre (impériale) | 2,59 in |
Matériau | Verre |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Certifications/Conformité | USP type III |
Closure Included | Oui |