Learn More
DWK Life Sciences Flacons DBO Wheaton™
Disponibles avec des bouchons de verre robotiques ou à pastille
Marque: DWK Life Sciences 227497-10G
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 7.62030kg
Description
Disponibles avec des bouchons de verre robotiques ou à pastille
Flacons
- Verre borosilicaté, 60 ou 300 ml, numéroté ou non numéroté
- Avec des zones de marquage permanentes ; les versions numérotées portent également des codes-barres
- Le rayon de l’épaule, de conception spéciale, évacue tout l’air de l’intérieur du flacon pendant le remplissage
- Les flacons de 300 ml sont recommandés pour le test DBO de cinq jours référencé dans les Méthodes normalisées d’examen de l’eau et des eaux usées, 18e édition, 5210B, 1992
- Bouchons en verre borosilicaté interchangeables avec fonds coniques pour empêcher également le piégeage de l’air
- L’ouverture évasée du flacon forme une obturation hydraulique autour des bouchons pour prévenir le piégeage de l’air durant l’incubation
- Le joint du bouchon est compatible avec les sondes des principaux instruments de mesure de la DBO et de l’oxygène dissous
- Les bouchons robotiques en verre sont compatibles avec la plupart des systèmes robotiques
À utiliser pour incuber des échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie.
Informations sur la commande
Dimensions : Les flacons de 300 ml mesurent 2,75 po de diamètre x 6,5 po de haut (69 x 165 mm) ; les flacons de 60 ml mesurent 1,75 po de diamètre x 4,5 po de haut (43 x 115 mm)
Spécification
Oui | |
Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie | |
Verre borosilicaté | |
Pastille | |
6,49 in | |
2,7 in |
300 mL | |
Oui | |
217 à 240 | |
10,14 oz. | |
16,5 cm | |
6,9 cm |